The diameter of the 4mL hole is 0.59 inch and the 15mL hole is 0.84 inch.
おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
品質水準
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 15 mL vials
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the diameter of the holes in both 4mL and 15mL pucks for Product 57357-U, SPME Sampling Stand?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How deep are the holes in the Product 57357-U, SPME Sampling Stand vial puck?
1 回答-
The holes are 1.0 inch deep.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
Does Product 57357-U, SPME Sampling Stand, come with a heat/stir plate?
1 回答-
No, this does not come with a heat/stir plate but any type will work.