5.31131
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323
別名:
USP1-UAF1 Inhibitor, ML323, N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine, USP1–UAF1 Deubiquitinase complex Inhibitor, ML 323
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN=C(N=C1NCC2=CC=C(C=C2)N3C=CN=N3)C4=CC=CC=C4C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
InChI Key
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
USP1-UAF1 deubiquitinase (DUBs) complex
包装
警告
再構成
その他情報
Liang, Q., et al. 2014. Nat Chem Biol.10, 298.
WGK
WGK 3
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
タンパク質の単離と特性解析におけるタンパク質分解を予防して、サンプル調製でタンパク質を保護するために、ニーズに応じてさまざまなプロテアーゼ阻害剤を選択しましょう。