安全性情報
57258
Supelco
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
別名:
AUTOSAMPLER VIAL PLATE FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,500
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,500
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated