Merck
57250-U
Supelco
Visiprep SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
Visiprep™ SPE Vacuum Manifold, PTFE Free
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
standard, 24-port model
別名:
カートリッジ用 24 ポート SPE 真空マニホールド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥250,000
¥250,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥250,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
¥250,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
UHMW PE frit
polypropylene tube
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
製品種目
Visiprep
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
suitable for (for PFAS Testing)
アプリケーション
environmental
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visiprep固相抽出バキュームマニホールドおよび付属品は、固相抽出による実験用液体サンプルの調製および精製を自動化します。真空ポンプと併用することで、Visiprep™マニホールドは、12本または24本までの試料を同時に抽出することができ、液液抽出法と比較して、サンプル処理量を大幅に増加させると同時に、サンプル調製のハンズオンタイムを削減します。Visiprepバキュームマニホールドは、真空開放バルブと自立型カバーを備えており、精密な流量調節と安全で容易な使用を提供します。メルクの流量調節弁は、カバー内蔵の個々のねじ式バルブを回転することで、各チューブを通る流量の精密な操作を可能にします。メルクの最近最適化された標準マニホールドは、PFAS検査領域におけるSPECIAL法に適しています。PFAS(PTFEなど)を含有するすべての重要な部品は、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)やステンレス鋼(ニードルガイド)などのPFASフリーの代替品に置き換えられています。これにより、SPEプロセス中のPFASバックグラウンドの混入が低く抑えられます。ガラス容器は強力な溶媒にばく露しても、溶解、曇り、変色を起こしません。マニホールドラックには、オートサンプラー用もしくは小型シンチレーション用バイアル、10 mmもしくは16 mm試験管、または1、2、5もしくは10 mLメスフラスコが収容されます。オプションのプレートは、12ポートモデルで最大10本の20 mLシンチレーションバイアルが入ります。 真空開放バルブは、真空レベルの調節を改善し、より確実なバルブの閉鎖を保証します。このねじ式バルブには、超高分子量ポリエチレン製コーン形シールが装着されています(PTFEフリーになりました)。ねじを締めると完全な密封が確保され、バルブで漏れは起こりません。ねじを緩めると密封が破られ、直ちに真空を開放して抽出を停止したりマニホールドカバーを持ち上げたりすることが可能になります。4本ある2インチの脚でカバーを作業面に立てて、SPEチューブを直立位置に保つことができます。これにより、溶媒ガイドが作業面に置かれて損傷したり汚染されたりするのが防がれます。 マニホールド上の乾燥用アタッチメントは別売りです。数分間で取り付け可能で、どのような不活性ガスも使用できます。また、乾燥用アタッチメントは回収されたサンプルの濃縮にも便利です。各チューブへのガス流は個別に調節することができます。
アプリケーション
  • pH 感受性プルラン-ドキソルビシンナノ粒子に 1,1,2-トリクロロトリフルオロエタンを充填した高強度集束超音波による腫瘍焼灼のための新規相乗剤:この革新的なアプローチでは、高強度集束超音波による腫瘍治療の効果を高めるために、1,1,2-トリクロロトリフルオロエタンをナノ粒子製剤に用いており、医薬品への応用の可能性を示しています(Li et al., 2019)。
  • アルコール飲料中のフタル酸ジエチルの化学分析とリスク評価(特に記録されていないアルコールに注目):この研究は主にフタル酸ジエチルに焦点を当てていますが、医薬品における溶剤の安全性に関するより広範な範囲を強調しており、1,1,2-トリクロロトリフルオロエタンなどの溶剤の取り扱いと安全性評価に対する間接的な影響を示唆しています(Leitz et al., 2009)。
  • ライター用燃料の吸引による中毒における、ヘッドスペース GC-MS による n-プロパン、イソ-ブタン、n-ブタンの定量分析:この研究は、揮発性物質の高度な分析技術の利用を示しており、これは、工業環境における 1,1,2-トリクロロトリフルオロエタンの環境および安全面に関する研究で用いられる手法と類似している可能性があります(Bouche et al., 2002)。
特徴および利点
  • 特許取得済みの各SPEポート内のねじ式バルブによる精密な流量調節
  • 溶媒にばく露しても溶解、曇り、変色を起こさないガラス容器
  • ユーザーがマニホールドからカバーを外して容易に作業面に置くことのできる脚
  • 密封および真空の調節を促進するねじ式の溶媒耐性真空開放ゲージおよびバルブ。バルブは1/4″真空チューブと接続されます。
  • PP回収容器用ラックは、オートサンプラー用バイアル、シンチレーション用バイアル(外径22.75 mm推奨)、10および16 mm試験管、1、2、5、10 mLメスフラスコを収容します。12ポートモデルでは、20 mLシンチレーション用バイアル用のオプションのプレートを利用できます。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cheng Zhang et al.
Cell, 175(1), 212-223 (2018-09-23)
CRISPR-Cas endonucleases directed against foreign nucleic acids mediate prokaryotic adaptive immunity and have been tailored for broad genetic engineering applications. Type VI-D CRISPR systems contain the smallest known family of single effector Cas enzymes, and their signature Cas13d ribonuclease employs
プロトコル
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
質問
  1. Our lab has the 24 port VISI PREP, is there a separate top piece we could order so the flow can be controlled by a stopcock instead of the screw design while still being compatible with the cartridge sizes?
    1 回答
    1. Unfortunately, a stopcock control valve is currently not available for this item.
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
1–2/2 レビュー  
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星1/5個です。
    Only fits 12 cartridges!
    The ports are too close together to actually fit two adjacent cartridges of the same height. We purchased this to use with 6 mL cartridges and this manifold can only fit 12 of them at a time. I even called technical support to make sure this product would work for this exact purpose, and was assured this was what we needed for our application.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  1. Santa Cruz, CA
    • 3件のレビュー
    • 7件の投票
    星5/5個です。
    Awesome SPE manifold!!
    This SPE setup is fantastic. Can accommodate various sizes of test tubes. Personally, I like the 16x100 mm
    Googleで翻訳する