安全性情報
57228-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥70,100
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥70,100
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
包装
pkg of 100 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
carboxypropyl bonding
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
詳細
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
  • Counter ion is Na+
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
  • Carries a negative charge at pH 6.8 or above
  • A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
  • Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
·
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57228-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.