安全性情報
57143
Supelco
スペルクリンENVI-Chrom P SPEチューブ
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
900 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
直径
80-160 μm
ポアサイズ
20-300 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スチレン/ジビニルベンゼン共重合体
保持メカニズム:逆相または吸着
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液
  • 粒子径:80~160 μm;球状;孔径:110~175 Å;表面積:900 m2/g
  • 特別に洗浄された中性の高架橋スチレンジビニルベンゼン共重合体樹脂で、逆相条件下で多少の親水性を示す疎水性化合物の保持に用いられます。
  • 極端なpH条件にも耐久性があります。
  • 典型的なアプリケ-ションとしては、水系サンプルマトリックスからの芳香族化合物およびフェノ-ル化合物の吸着があります。
  • 水系サンプルからの優先汚染物質指定フェノ-ル類の吸着に用いられます。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57143:
57143-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.