57031U
57031-U
別名:
バキュームマニホールドカバー、調節バルブ12個およびガスケット付き
¥62,800
出荷予定日2025年3月29日
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
57032
Visiprep™マニホールド流量調節バルブ
57044
Visiprep™ SPEバキュームマニホールド
57250-U
57029
Visiprep™マニホールドカバー(流量調節バルブおよびガスケット付き)
57265
57037
Visiprep™マニホールド用コレクションラック(標準型およびDL型には付属)
57275
Visiprep™大容量サンプラー
57028
57033
Visiprep™ Manifold Replacement Gasket
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
for use with standard, 12-port model
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析サンプル前処理
分析化学
固相抽出(SPE)・QuEChERS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
57035-U
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
57036
Visiprep™ SPEマニホールド交換用溶媒ガイドニードル(製品番号57030-Uおよび 57250-Uには付属)
57160-U
Preppy 12ポートバキュームマニホールド
57039
Visiprep™ Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
1.19852
LiChrolut® Drying unit
57254