Merck
57028
Supelco
Visiprepマニホールド流量調節バルブ
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥18,700
¥18,700
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥18,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥18,700
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品種目
Visiprep
品質水準
包装
pk of 2
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manifold flow control valve are disposable liner flow control valves that are used as an accessory for 12 port or 24 port Visiprep manifolds.
アプリケーション
Solid-phase extraction (SPE) experiments were performed using a Visiprep DL disposable-liner solid-phase extraction vacuum manifold with individual flow control valves from Supelco (Bellefonte, PA, USA) which enabled twelve SPE tubes to be dried at a time.[1]
Visiprep manifold flow control valve may also be used for solid phase extraction experiments(SPE) in the determination of biogenic amines in wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with fluorescence detector (HPLC).[1]
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of biogenic amines in wines by high-performance liquid chromatography with on-column fluorescence derivatization.
Busto O, et al.
Journal of Chromatography A, 757(1-2), 311-318 (1997)