安全性情報
567511-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥117,000
¥117,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥117,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥117,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
製品名
Discovery® HS F5 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
4 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C18カラムでの方法をDiscovery® HS F5 HPLCカラムに移行するためのガイドライン:
塩基性物質は通常C18カラムよりもHS F5カラムのほうが長く保持されます。C18カラムでの分離における有機溶媒の濃度を5~10%上昇させると、通常HS F5カラムで類似した保持が再現されます。他の化合物での結果は大きく異なります。しかし、2.5未満のlog Po/w値の溶質はC18と比べてHS F5 では通常長く保持されます。差の程度は溶質に大きく依存しています。
Discovery® HS F5の結合相は、C18カラムとは極めて異なった逆相分離を提供します。しかし、化合物は通常同じ保持時間枠内に溶出されるので、多くの場合C18カラムでの方法を容易に移行できます。
特徴および利点
  • 独自の選択性
  • C18と同等の保持(強い移動相が必要な場合もあります)
  • 優れたピ-ク形状
  • 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
  • 粒径3~10 μmで、スケ-ルアップ可能な分離
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Jian Mao et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 27(2), 216-219 (2009-07-25)
A simple method was developed for the analysis of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline (6-OH-MTHbetaC), 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) in rat brain by high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD). The separation of the sample was performed on a Discovery