56706
別名:
Bottom-of-the-Bottle™ フィルター/スパージャ
¥4,700
1 of 10
59277
スリップオンインレットフィルター
58267
ステンレス鋼インレットフィルター
Sigma-Aldrich
B20221
Collagenase-DNase I blend
56705
Inlet Filter Assembly
Millipore
GPWP04700
PESメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
A437
B20222
Collagenase - Hyaluronidase blend
D0899
ジアゼパム
Roche
10104159001
DNase I
Supelco
33674
N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-シアノ-N-メチルアセタミジン
pkg of 5 ea
Upchurch Scientific, Inc A-427
10 μm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.