スキップする
VM03
フィルタープレート
Removes cell debris prior to using the GenElute 96 Well Total RNA Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
4 x 1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥57,800
この商品について
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
¥57,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSNUPSD50MSNANLYS384PCR
description
Removes cell debris prior to using the GenElute 96 Well Total RNA Kit
description
Plasmid Plate
description
Clearing of bacterial cell lysates
description
Purification of PCR products
size
96 wells
size
-
size
-
size
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)