物質
PE frit
製品種目
Supelclean™
組成
bed wt., 3 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
sulfoxide phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SupelcleanスルホキシドSPEは、シリカ結合スルホキシド(-SO)相で構成されています。この技術は、特に変圧器油、廃油、および鉱油からポリ塩化ビフェニル(PCB)を抽出するために開発されました。PCBの保持は、SPE相の求電子性硫黄原子とPCB固有の芳香環から形成されるπ電子雲との相互作用を通じて促進されます。この独特なSPE相によって、PCBを0.5 ppmの定量限界で同定するシンプルかつ効率的な試料調製方法が実現されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55253-U:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)