安全性情報
54919
Supelco
Nucleosil® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
認証
suitable for USP L1
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
15% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3.2 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nucleosil®C18 HPLCカラムは、逆相クロマトグラフィーに対する非極性エンドキャップ処理相を特徴としています。分離機序は、疎水性(ファンデルワールス)相互作用と軽微な残存シラノール相互作用に基づいています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)