製品名
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
物質
StableFlex fiber
orange-red hub
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
適合性
(for volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter