Merck
52654-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
別名:
Silica SPE cartidge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
製品種目
Discovery®
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
3 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保存メカニズム:順相
試料マトリックスの適合性:有機溶媒、油および脂質。
  • 順相SPEおよび他の改変フラッシュ洗浄法に理想的な非接着酸洗浄シリカ吸着剤です。
  • 極性溶液を漸増させる連続溶出により、構造的に類似した分子を分離または除去するために使用されることも多いです。
  • ほとんどの極性順相吸着剤が利用できます。
  • 反応副生成物および過剰な試薬から標的分子を取り除く際に、溶液相のコンビナトリアル化学反応を純化する優れた能力があります。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
52654-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.