安全性情報
54335-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
別名:
シリカ SPE カートリッジ、6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥56,900
¥56,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥56,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥56,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PTFE frit
glass hardware
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supelclean LC-Si SPEチューブ(ガラス機器、PTFEフリット、床重量1 g、容積6 mL、pk 30)は、PP機器およびPEフリットからの滲出物を低減させる目的で、一般に環境分析に使用されています。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54335-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)