安全性情報
504041
Supelco
Supelclean LC-Si SPEチューブ
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
108 EA
¥32,800
¥32,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
108 EA
¥32,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥32,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
504041:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)