安全性情報
54283-U
Supelco
Supel Sphere Carbon/NH2 SPE チューブ
volume 6 mL, pk of 30
別名:
Supel Sphere
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥33,900
¥33,900
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥33,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥33,900
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
bed A, 500 mg (Spherical carbon)
bed B, 500 mg (Spherical aminopropyl (NH2) phase)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
amino phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
詳細
保持メカニズム: 逆相及びアニオン交換
S試料とマトリックスの適合性: 有機水溶液
  • 二層式 SPEチューブは、PEフリットで分離された球状カーボン (上層)と球状アミノプロピル(NH2) 層(下層) SPE 収着媒の両方を含みます。
  • 食品 (例えば、農産物、肉、等)の多成分残留農薬分析を行う場合に、より優れたクリーンアップを提供するために開発されました。
  • カーボンは、平面分子に対して強い親和性があり、食品や天然物中に通常存在する色素(例えば、クロロフィル及びカロテノイド)及びステロールを単離/除去することができます。
  • アミノプロピル(NH2) は、食品マトリックス中に通常見られる脂肪酸、有機酸並びに、いくつかの極性色素及び糖類を保持します。
フロー特性が改善され、微細粒形成への感受性が低減されたSPEカートリッジ へのニーズにより、非脆弱性球状粒子が完全に詰められたSPEチューブのファミリーが開発されました。 球状デザインが作り出すより迅速でより一貫したフローが、加速された重力ろ過をもたらし、それにより、試料を処理するための真空マニフォールドの必要性を除去します。
  • 非脆弱性球状粒子が完全に詰められたSPEチューブ
  • 改善されたフロー特性と重力ろ過のためのフローの高速化
  • 微細粒形成への感受性の低減
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54283-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)