安全性情報
54127-U
Supelco
2-(2-ピリジル)エチルシリカゲル
bed wt 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥67,300
¥67,300
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥67,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥67,300
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
組成
bed wt, 100 mg
品質水準
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
マトリックス活性基
WAX phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
詳細
保持機構は陰イオン交換です。
使用可能なサンプルマトリックスは有機溶媒溶液と水溶液です。
  • すべてのpHレベルで帯電されたままになる、強塩基性化合物の抽出に最適な弱い陰イオン交換剤です。
  • pKaが9~10である-NH2(アミノプロピル)などの従来の弱い陰イオン交換剤とは異なり、固定相をプロトン化またはイオン化して分析対象物を容易に保持するには、pHを7以下にする必要があります。一般に、溶出はpHを11に上げてSPE相を中和することによって行われます。
  • 2-(2-ピリジル)-エチルシリカゲルのpKaは約6です。 したがって、分析対象物の溶出はpHが7以上であれば可能です。この特性は、従来の弱い陰イオン交換剤を使用して溶出するのに一般に必要な高いpHで不安定になる(加水分解などによって)分析対象物を抽出する場合に重要です。
  • アシル補酵素Aエステルを組織から抽出するのに最適です。
  • 詳細は、Minkler, P.E., Kerner, J., Ingalls, S.T., Hoppel, C.L., Novel isolation procedure for short-, medium-, and long-chain acyl-coenzyme A esters from tissue, Analytical Biochemistry 376 (2008) 275~276をご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54127-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrea Arias-Alvarado et al.
Analytical biochemistry, 615, 114067-114067 (2020-12-20)
Cellular availability of acetyl-CoA, a central intermediate of metabolism, regulates histone acetylation. The impact of a high-fat diet (HFD) on the turnover rates of acetyl-CoA and acetylated histones is unknown. We developed a method for simultaneous measurement of acetyl-CoA and
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.