509531
¥28,000
1 of 10
26264
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
Z116920
PP/PEシリンジ(交換ニードル付き)
19131-U
RNシリンジ用Hamilton®針
509558
Syringes with Removable Needle Valve
509353
SGE社シリンジバルブ
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
26263
HAM80075
Hamilton® syringe
26281
Hamilton® SampleLock シリンジ
22195
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
23 ga
needle valve in hub
pkg of 1 ea
SGE 005279
50 mm × 0.63 mm
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析用シリンジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.