Merck
Z116920
PP/PEシリンジ(交換ニードル付き)
capacity 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
特徴
graduated 1.0 mL
Luer tips are offset from barrel center
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
20 mL
ニードルゲージ×L
20 × 1 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルア- チップはバレル中心からずれた位置についています。
シリンジの強固なPEプランジャ-は、わずかにサイズが大きくいため、セミフレキシブルなPPバレルの内壁との気密性が高く、かつ、非常にスム-ズに吸引できます。シリンジにはルア-チップが付いており、SSニ-ドルには全てPPルア-ハブが付いています。ニ-ドルとシリンジは滅菌済みで、個別に包装されており、汚染源となる潤滑剤は使用されていません。