安全性情報
506559
Supelco
EPA 625 半揮発性物質キャリブレーションMix
1000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (3:1), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 625
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (3:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Azobenzene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-chloroethoxy)methane
    Bis(2-chloroethyl) ether
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    4-Bromodiphenyl ether
    Carbazole
    4-Chlorodiphenyl ether
    Bis-(2-chloroisopropyl) ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Dibutyl phthalate
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    2,4-Dichlorophenol
    Diethyl phthalate
    2,4-Dimethylphenol
    Dimethyl phthalate
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    Di-n-octyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Isophorone
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Naphthalene
    Nitrobenzene
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,6-Trichlorophenol
    すべて表示 (55)
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Blood, Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
506559:4548173164410
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)