Merck
G000691
HPLCによるアミドの分析、Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)