安全性情報
501751
Supelco
一酸化炭素(7%)、二酸化炭素(15%)、酸素(4%)、およびメタン(4.5%)
In in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
製品501751は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
フォーム
gas
包装
cylinder of 48 L
メーカー/製品名
Scott Gas T237-48
利用可能性
not available in EU
濃度
In in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen 4 % (w/w)
レギュレーター
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
501751:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)