Merck
1.50605
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
別名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART® 250-4.6, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
21.6% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
HPLC cartridge
法的情報
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany