安全性情報
49151
Supelco
Chlorinated Pesticides Mix
in isooctane (varied), TraceCERT®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
analytical standard
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 × 1 mL each
濃度
in isooctane (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chlorinated pesticides mix is specially prepared for evaluating the ability of chromatographic columns to separate pesticides and their degradation products in environmental samples.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aldrin 50 μg/mL
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 100 μg/mL
    1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 200 μg/mL
    4,4′-DDD, analytical standard 190 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 100 μg/mL
    2,4′-DDT 225 μg/mL
    4,4′-DDT 260 μg/mL
    Dieldrin 120 μg/mL
    Endrin 200 μg/mL
    Heptachlor 25 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 80 μg/mL
    Lindane 25 μg/mL
    すべて表示 (12)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49151:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
48913
EPA TCL 農薬Mix