Merck
48789
Supelco
ベンズ[a]アントラセン-d12 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 625
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type internal/surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48789:4548173225227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)