analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
InChI Key
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48490:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.