Merck
48563
Supelco
ベンズ[a]アントラセン
analytical standard
別名:
1,2-ベンゾアントラセン, テトラフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12
CAS番号:
分子量:
228.29
Beilstein:
1909298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI Key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Benz[a]anthracene is a colorless plate like material[1], which belongs to the group of polycyclic aromatic hydrocarbon.[2]
アプリケーション
Benz[a]anthracene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in human urine,[3] marine samples[4] and smoked fish[5] by chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48563:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Estimation of Rate Constants for Gas-Phase Reactions of Chrysene, Benz [a] anthracene, and Benzanthrone with OH and NO3 Radicals via a Relative Rate Method in CCl4 Liquid Phase-System
Kameda T, et al.
Polycyclic Aromat. Compd., 37, 101-105 (2017)
The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish by gas chromatography mass spectrometry with positive-ion chemical ionization
Yurchenko S and Molder U
Journal of food composition and analysis, 18(8), 857-869 (2005)
Determination of hydroxylated metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in urine
Jongeneelen FJ, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 413, 227- 232 (1987)
Pohanish.PR
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, (7) (2017)
Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in marine samples of Siokolo Fishing Settlement
Anyakora C, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 323-330 (2005)
資料
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.