安全性情報
48268
Supelco
ASTM® D5134 石油製品定性用リファレンス標準物質キット
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D5134
包装
pkg of 1 kit
濃度
(2 x 1 mL each of the three standards)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Alkylate Standard, analytical standard
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Naphtha Standard, analytical standard
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 48266ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard, analytical standardSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
Jan Code
48268:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)