テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
InChI Key
RPUMZMSNLZHIGZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35494-10MG:
35494-VAR:
35494-BULK:
35494-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック