安全性情報
46854-U
Supelco
EPA 8270 マトリックス添加物Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type matrix spiking
包装
ampule of 10 mL
濃度
in methanol (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
EPA 8270 Matrix Spike Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acenaphthene, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-nitrophenol, N-nitrosodi-n-propylamine, pentachlorophenol, phenol, pyrene, and 1,2,4-trichlorobenzene.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    4-Chloro-3-methylphenol 1500 μg/mL
    2-Chlorophenol 1500 μg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL
    2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL
    4-Nitrophenol 1500 μg/mL
    N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 μg/mL
    Pentachlorophenol 1500 μg/mL
    Phenol 1500 μg/mL
    Pyrene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46854-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)