安全性情報
44589
Supelco
オレフィン混合物
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D6729,D6730,D6733
包装
pkg of 0.1 mL
濃度
(typical values shown)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This is a 25 component mix of known olefins. It is intended for use in identifying olefins in complex hydrocarbon mixtures.
  • Formulation is weight percent and will vary lot to lot.
  • A detailed data sheet listing components by weight percent, mole percent, and liquid volume percent, retention times and other formulation is provided with the product.
  • Supplied in a crimp-top vial with hole cap and septa.
アプリケーション
Olefins Mix has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte obtained as Fischer-Tropsch (FT) organic phase product using gas chromatography technique.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    1-Decene 7.348 wt. %
    1-Heptene 7.701 wt. %
    cis-2-Heptene 5.821 wt. %
    trans-2-Heptene 3.77 wt. %
    cis-3-Heptene 5.918 wt. %
    trans-3-Heptene 3.725 wt. %
    1-Hexene 7.753 wt. %
    cis-2-Hexene 3.962 wt. %
    trans-2-Hexene 1.776 wt. %
    Isoprene 2.47 wt. %
    2-Methyl-1-butene 1.466 wt. %
    3-Methyl-1-butene 2.015 wt. %
    2-Methyl-2-pentene 3.402 wt. %
    4-Methyl-1-pentene 3.478 wt. %
    1-Nonene 7.778 wt. %
    cis-2-Nonene 2.776 wt. %
    trans-2-Nonene 1.012 wt. %
    cis-3-Nonene 4.074 wt. %
    trans-3-Nonene 1.88 wt. %
    1-Octene 7.804 wt. %
    cis-2-Octene 3.982 wt. %
    trans-2-Octene 2 wt. %
    1-Pentene 4.214 wt. %
    cis-2-Pentene 2.023 wt. %
    trans-2-Pentene 1.849 wt. %
    すべて表示 (25)
Standard
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44589:4548173964928
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Automatic gas chromatographic retention time matching applied to synthetic petroleum (Fischer-Tropsch) products, using HP Chemstation software
Snavely K, et al.
Journal of Chromatography A, 791(1-2), 197-202 (1997)