安全性情報
44575-U
Supelco
脂肪族炭化水素キット
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
濃度
(34 individual ampules of neats plus 6 ampules of solutions)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Decane 1 g
    1-Decene .5 g
    Docosane .1 g
    Dodecane 1 g
    1-Dodecene .5 g
    Dotriacontane .1 g
    1-Eicosene .5 g
    Heneicosane .1 g
    Heptane 1 g
    Hexacosane .1 g
    Hexadecane .1 g
    1-Hexadecene .5 g
    Hexane 1 g
    Hexatriacontane .1 g
    Nonane 1 g
    Octacosane 1 g
    Octadecane 1 g
    1-Octadecene .5 g
    Octane 1 g
    1-Octene .5 g
    Pentacosane .1 g
    Pentane 1 g
    Squalane 1 g
    Squalene 1 g
    Tetracontane .1 g
    Tetracosane 1 g
    Tetradecane 1 g
    1-Tetradecene .5 g
    Tetratetracontane .1 g
    Tetratriacontane .1 g
    Triacontane .1 g
    Tricosane .1 g
    n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8, (varied conc.), analytical standard
    n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10, (varied conc.), analytical standard
    n-Paraffin Mix C10,C12,C14,C16, certified reference material, (varied conc.)
    n-Paraffin Mix C18,C20,C22,C24, certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
    n-Paraffin Mix C22,C24,C28,C32, certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
    n-Paraffin Mix C24,C28,C32,C36, certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
    2,2,4-Trimethylpentane 1 g
    Eicosane 1 g
    すべて表示 (40)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
0.5 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2