包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
密度
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
InChI Key
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sigma-Aldrich offers chloropicrin for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analysis.
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442521:4548173265322