Merck
442504
Supelco
Butyraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
別名:
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
252.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
117-119 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
InChI Key
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyraldehyde-2,4-DNPH may be used as a quantitative calibration standard where a multi-component solution is not suitable.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
442504:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)