安全性情報
B-099
Supelco
2-Butanone-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
別名:
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N4O4
CAS番号:
分子量:
252.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 100 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
InChI Key
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B-099-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)