Merck
42919
Supelco
2-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)プロピオン酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,4,5-TP, Silvex®, フェノプロップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Cl3O3
CAS番号:
分子量:
269.51
Beilstein:
1985768
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncer
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Silvex is a registered trademark of Silberline Manufacturing Co., Inc.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42919-25MG:
42919-BULK:
42919-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)