安全性情報
40117-U
Supelco
ピリジン-2-アルデヒド-DNPH標準物質
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 3 × 2 mL
濃度
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
Pyridine-2-Aldehyde-DNPH Standard is used for ozone analysis. It is mainly designed as a quantitative calibration mixture where a multi-component solution is not suitable. Packaged in an amber glass ampule.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40117-U:4548173296395
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)