The dimensions of the heating block are as follows:
9.5 cm length (3.74")
7.5 cm width (2.983")
5.0 cm height (1.96")
製品33318-Uは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
詳細
この多目的ユニットは、培地の培養や活性化、酵素反応、イムノアッセイ、融点/沸点、その他のさまざまな検査に最適です。小型で経済的かつ汎用性があります。マイクロチューブ、遠心管、ビン、マイクロプレート、PCRストリップチューブ、PCRチューブなど、さまざまな試料容器を収容できる交換可能なモジュラー式加熱ブロックを使用できます。
ブロックの温度を測定するための温度計ウェルが各ブロックにあります。室温から150°Cまで、室温~100°C(低温域)/75°C~150°C(高温域)
の2回の温度調整によって加熱します。
陽極酸化処理したアルミニウム製モジュラー加熱ブロックは、優れた温度安定性と熱伝導性を備えています。
加熱ブロックは別売りです。
ブロックの温度を測定するための温度計ウェルが各ブロックにあります。室温から150°Cまで、室温~100°C(低温域)/75°C~150°C(高温域)
の2回の温度調整によって加熱します。
陽極酸化処理したアルミニウム製モジュラー加熱ブロックは、優れた温度安定性と熱伝導性を備えています。
加熱ブロックは別売りです。
特徴および利点
- ベンチ上でほとんど場所を取らないコンパクトなデザイン
- 最も汎用的かつ交換可能なヒートブロック
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
-
Hei! is the size of the aluminum heating block that fits the device is this one 3.75 in. × 2.9 in. × 2.0in? We do not need the block itself, but we need to know if the one we have in use fits in this instrument.
1 回答-