Merck
33315
Supelco
ブロックヒーター(ブロック別売), 110 V
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥106,000
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
41102422
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
37°Cでの安定性:±0.1°C
37°Cのブロック内での均一性:±0.1°C
100°Cまでの加熱時間:45分
電気特性:120 V、0.9 A、110 W ... 230 V、0.5 A、110 W
出荷重量:2.6 kg
寸法:12.4×8×3.5インチ(31.5×20.3×8.9 cm)
この多目的ユニットは、培地の培養や活性化、酵素反応、イムノアッセイ、融点/沸点、その他のさまざまな検査に最適です。小型で経済的かつ汎用性があります。マイクロチューブ、遠心管、ビン、マイクロプレート、PCRストリップチューブ、PCRチューブなど、さまざまな試料容器を収容できる交換可能なモジュラー式加熱ブロックを使用できます。
ブロックの温度を測定するための温度計ウェルが各ブロックにあります。室温から150°Cまで、室温~100°C(低温域)/75°C~150°C(高温域)
の2回の温度調整によって加熱します。
陽極酸化処理したアルミニウム製モジュラー加熱ブロックは、優れた温度安定性と熱伝導性を備えています。
加熱ブロックは別売りです。
特徴および利点
  • ベンチ上でほとんど場所を取らないコンパクトなデザイン
  • 最も汎用的かつ交換可能なヒートブロック
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)