安全性情報
33233-U
Supelco
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
別名:
PTFE/ゴム製圧着キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥26,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
開口部サイズ
4.8 mm
シール直径×厚み
11 mm × 1.0 mm
フィッティング
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Jan Code
33233-U:
MU33233-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)