Merck
854140
Supelco
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥2,440
¥2,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥2,440
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
¥2,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE-faced rubber septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 100 ea
シール直径
11 mm
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)