Merck
29864-U
SGE Needles for RN syringes
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
特徴
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 039110
ニードルL × 外径 × 内径
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
容量
500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート