Merck
29855-U
eVol®XCHANGE®分析シリンジデジタルドライブ用SGEシリンジ
volume 20-500 μL, needle size 23 ga, L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
23 ga
特徴
500 μL eVol® syringe
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
SGE 2910324
L × 外径 × 内径
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
容量
20-500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
XCHANGE®分析シリンジは容易かつ素早く交換できます。そのため、ユーザーは測定しようとする容量に最適なシリンジを選択できます。また、個々のシリンジを特定の液体や方法専用にできるため、クロスコンタミネーションの可能性が減少します。0.2 μL~500 μLの液体を分注するには、わずか数個のXCHANGEシリンジしか必要としません。
法的情報
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート