Great for sealing vials, not ideal for headspace analysis
29169-U
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
red seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
別名:
BiMetal Crimp Seals
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,700
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
おすすめの製品
物質
PTFE/silicone septa
red seal
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 3 mm
適合性
for use with 20mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
その他情報
BiMetalクリンプシールを外すには、プライヤー型キャップ外し(部品番号33283)をお勧めします。キャップ外しの機構によりプライヤー型キャップ外しは安価で、この用途ではハンドデキャッパー(部品番号33183)よりうまく機能します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック