Merck
29141-U
Supelco
Snap Sealバイアル、コンビニエンスパック、未組み立て
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥6,410
¥6,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥6,410
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥6,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
詳細
unassembled
特徴
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
キャップ直径
11 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
法的情報
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.