2875901U
2875901-U
1 of 10
Supelco
1.02781
2-プロパノール
57328-U
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
57299-U
1.06035
メタノール
70221
ギ酸アンモニウム
57348-U
57330-U
SPMEファイバーホルダー
1.00849
トルエン
5.33002
ギ酸
1.00029
アセトニトリル
PTV liner for Trace 2000
pkg of 1 ea
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm 120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.