Merck
28340-U
Supelco
SLB®-PAHms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
メーカー/製品名
SLB®
パラメーター
25-350 °C temperature (isothermal)
25-360 °C temperature (programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: This special purpose and specially tested capillary GC column is designed for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). It incorporates a high phenyl content polysiloxane stationary phase. Each column is individually tested to ensure resolution of several key sets (triphenylene/chrysene, and benzo[b]fluoranthene/benzo[k]fluoranthene/benzo[j]fluoranthene). The low bleed characteristics, inertness, and durable nature make it a great column anywhere a low bleed polar column is required.
USP Code: None
Phase: Bonded; Proprietary
Temp. Limits: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28340-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
プロトコル
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
QuEChERS法とGC/MS/MS法を用いた、フィプロニル・フィプロニルスルホンの判定法についての要約。
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.