安全性情報
27332
Supelco
ABC Vial, 2 mL (バイアルのみ)
amber glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 PKG
¥5,850
¥5,850
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 PKG
¥5,850
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥5,850
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial (with marking spot)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.8 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These vials have a 9mm thread that allows them to be used with robotic systems. Use with autosamplers that require 12 × 32 mm screw top or crimp top vials.
  • 40% wider opeing than standard screw cap vials
  • Superior thread design ensures a secure seal
  • Compatible with most GC autosamplers that accept crimp top vials
Caps and septa are not included. Please order separately.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
インサートの直径は、製造者によって異なります。これらの広口バイアルに適合するのは、以下のインサート部品番号のみです。
  • 24719、24720 ガラスインサート、円錐形、6×29 mm
  • 24721、スプリング付ガラスインサート、6×29 mm
  • 24722、スプリング付ポリプロピレンインサート、6× 29 mm
  • 24717、24718 ガラスインサート、円錐形、6×31 mm
  • 24715、24716 ガラスインサート、平底、6×31 mm
法的情報
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)